MagniTouch Loupe
Supplier: CARSON OPTICAL
MT-33
470227-882EA 64.1 USD
470227-882
MagniTouch Loupe
Magnifiers
A 3X touch activated loupe.
  • 3 super bright LED's
  • Crystal clear glass lens
  • On/off switch
  • 2 CR2016 batteries
  • Twist-action focus